Learn More
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots
Artikelnummer. 15899226
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15899226 42 1 Stück
15849226 37 1 Stück
15859226 38 1 Stück
15869226 39 1 Stück
15879226 40 1 Stück
15889226 41 1 Stück
15809236 43 1 Stück
15819236 44 1 Stück
15829236 45 1 Stück
15839236 46 1 Stück
15849236 47 1 Stück
15859236 48 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15899226 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9PUSG42
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots provide flexible and lightweight protection and cold insulation and feature a steel toe cap for protection.
  • Flexible and lightweight for use all day long
  • Cold insulation
  • Tear and wear resistant
  • Purofort™ upper
  • Polyamide lining
  • Polyurethane insole
  • Steel toe cap
  • Steel, puncture-resistant sole
  • Purofort™ outsole
  • Suitable for use in farming industry
Spezifikation
Farbe Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Agriculture/Farming
Auskleidungsmaterial Polyamide
Größe 42
Sohleneigenschaften Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole.
Sohlenmaterial Purofort™
Zehenmaterial Stahl
Gewicht (metrisch) 900 g per boot in size 9.5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011
Produkttyp Safety Boot