Learn More
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flexible and lightweight for use all day long
- Cold insulation
- Tear and wear resistant
- Purofort™ upper
- Polyamide lining
- Polyurethane insole
- Steel toe cap
- Steel, puncture-resistant sole
- Purofort™ outsole
- Suitable for use in farming industry
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Green |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agriculture/Farming |
| Auskleidungsmaterial | Polyamide |
| Größe | 46 |
| Sohleneigenschaften | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
| Sohlenmaterial | Purofort™ |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Gewicht (metrisch) | 900 g per boot in size 9.5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Produkttyp | Safety Boot |