Learn More
Euro Protection™ Purofort Safety Boot
142.52 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE |
---|---|
Bauweise/Design | Slim |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather |
Güte | S5 |
Auskleidungsmaterial | Polyamide |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12054505
|
Euro Protection™
9PUSA39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12064505
|
Euro Protection™
9PUSA40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE | |
Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather | |
Polyamide | |
Polyurethane |
Slim | |
S5 | |
Polyurethane, Polyamide | |
Purofort Safety Boot |