Learn More
Haika Puro CX335 Nitril-Untersuchungshandschuhe
Artikelnummer. 17801084
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17801084 Groß 100 Stück
17841094 Extraklein 100 Stück
17831094 Klein 100 Stück
17871094 Mittel 100 Stück
17851094 Extragroß 100 Stück
17891094 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17801084 Lieferant Haika Lieferanten-Nr. PUR3353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.80 CHF
    33.70 CHF / 100 Stück
    Sparen 19.10 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puro CX335 Nitril-Untersuchungshandschuhe sind latexfreie, puderfreie Einweg-Nitrilhandschuhe für Reinräume mit hoher Durchstoßfestigkeit. Sie bieten medizinischen Fachkräften einen hochwirksamen Barriere-Schutz sowie höchsten Tragekomfort und optimale Berührungsempfindlichkeit.
  • Wir stellen vor Puro CX335 – die ultimative Lösung für Ihre Reinraumanforderungen
  • Diese Einweg-Nitrilhandschuhe bieten außergewöhnlichen Schutz und Komfort und ermöglichen Ihnen Arbeiten mit höchster Sensibilität und Fingerfertigkeit.
  • Mit einem puderfreien, nicht sterilen Design, Puro CX335 bietet höchste Durchstoßfestigkeit und gewährleistet so ein sicheres Arbeiten ohne Risiko von Rissen oder Beschädigungen.
  • Die perlenbesetzte Stulpe sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert das Abrutschen der Handschuhe, während die Handschuhe ISO Die Klassifizierung in Klasse 5 garantiert, dass sie die höchsten Standards an Sauberkeit und Reinheit erfüllen.
  • Die AQL-1,5-Bewertung der Handschuhe garantiert zudem, dass sie von höchster Qualität sind und die Industriestandards erfüllen oder übertreffen.
  • Diese Handschuhe eignen sich perfekt für ein breites Anwendungsgebiet, von der Pharmaindustrie und Biotechnologie bis hin zur Mikroelektronik und Halbleiterindustrie.
  • Wenn Sie einen Reinraumhandschuh suchen, der die ultimative Kombination aus Komfort, Schutz und Feinfühligkeit bietet, dann suchen Sie nicht weiter Puro CX335 
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374, ISO 9001:2015
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Verpackungsart Kiste
Serie Puro CX335
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm