Learn More
Purmorphamin, TRC
Artikelnummer. 30421329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421329 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84030010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Purmorphamine
CAS 483367-10-8
Summenformel C31 H32 N6 O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
SMILES C1CCC(CC1)n2cnc3c(Nc4ccc(cc4)N5CCOCC5)nc(Oc6cccc7ccccc67)nc23
IUPAC-Name 9-Cyclohexyl-N-(4-Morpholin-4-ylphenyl)-2-naphthalin-1-yloxypurin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 520.62
Formelmasse 520.2587