Learn More
Purin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453669 1 g 1 Gramm
15463669 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60999.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-73-0 | Molecular Formula: C5H4N4 | Molecular Weight: 120.115 g/mol
Purine is a nucleotide base for proteomics research. It is also a significant component of many biomolecules such as adenine triphosphate, guanine triphosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotinamide adenine dinucleotide and coenzyme. Further, it is useful in medicinal chemistry as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Purin ist eine Nukleotidbasis für die Proteomikforschung. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil vieler Biomoleküle wie Adenintriphosphat, Guanintriphosphat, zyklisches Adenosinmonophosphat, Nicotinamid-Adenindinukleotid und Coenzym. Darüber hinaus ist es in der medizinischen Chemie als Baustein nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-73-0
Summenformel C5H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 120.115
MDL-Nummer MFCD00079221
InChI-Schlüssel KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
IUPAC-Name 7H-Purin
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Purine
Schmelzpunkt 215°C to 217°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3200
Merck Index 14,7942
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals