Learn More
Masterflex™ Puri-Flex™ B/T™ PerfectPostion™ Pumpenschläuche
Gewährleisten das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex(R) Pumpe der Serie B/T.
Marke: Masterflex™ 96419-87
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Biokompatibel
- Heißsiegelfähig und schweißbar
- Längere Lebensdauer als Silikonschläuche oder andere Schläuche aus TPE
- Niedrigere Spallation als Silikonschläuche oder andere Schläuche aus TPE
- Sehr geringe Proteinbindung
- Kosteneffektiv
- Halogen-frei und Phthalat-frei
- Schläuche mit langer Lebensdauer für alle Masterflex Pumpen, die Sie für Pharmazeutik- und Bioprozessanwendungen verwenden.
- Verwendbar für Säuren, Laugen sowie Druck- und Vakuumanwendungen; hervorragend geeignet für viskose und sterile Flüssigkeiten.
- Nicht empfohlen für organische Lösungsmittel.
- Thermoplastische Elastomere mit ausgezeichneter Zug- und Reißfestigkeit.
- Durchscheinend, klar bis weißlich.
- Diese neuen Masterflex B/T Schläuche in den Größen 87 und 91 sind optimiert für ein besseres Leistungsverhalten bei Anwendungen unter höherem Druck.
- Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen.
- Diese engen Toleranzen gewährleisten einen präzisen, reproduzierbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
- Die PerfectPosition Markierungen für die Schlauchfixierung (für die meisten Schlauchformulierungen verfügbar) ermöglichen eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
Puri-Flex | |
3 m | |
-30 °C | |
18.900 ml/min | |
Autoklav, EtO, Gammastrahlung | |
660 Mm Hg |
USP-Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 und 177.1810, REACH-konform, RoHS-konform | |
12,7 mm | |
10 ft. | |
Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, für die pharmazeutische Biotechnologie und für den allgemeinen Einsatz im Labor, wenn hohe Leistung und lange Lebensdauer erforderlich sind.Für hochreine Anwendungen ohne Kontakt mit tierischen Bestandteilen. | |
87 | |
1/2 in. | |
35 psi, 2,4 bar | |
100 °C |