Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Laborhandschuhe aus Nitril für Biowissenschaften
Alle ansehen Halyard Produkte
Beschreibung
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIER SCHUTZ
- Umfassende Prüfungen und Standards
- Branchenüblicher AQL (1,0)
- Drei farbcodierte Schutzstufen mit zunehmender Dicke
- Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapeutika und Fentanyl
- Hergestellt ohne Naturlatex, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien.
NACHHALTIGKEIT
- Unser Safeskin Die Handschuhfabrik (Thailand) nutzt 92 % erneuerbare Energien
- Die Spender bestehen zu bis zu 85 % aus Recyclingmaterialien, die Gehäuse zu bis zu 100 % aus Recyclingmaterialien.
- Der innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reduziert den Gesamtabfall im Vergleich zu einem führenden Wettbewerber um durchschnittlich 38,2 %.
- PUREZERO™ Die Handschuhe für den Bereich Life Science werden in einer Anlage hergestellt, die den Anforderungen entspricht. ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystem
Versorgungssicherheit
- Geliefert über unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
- Gestützt auf unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den Industriemarkt
- Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrem Ursprung
- Hergestellt in unserer eigenen Fabrik Safeskin Anlage in Thailand
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 2797 PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 EWG |
| Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapeutika |
| Chlorinated | Nein |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor |
| AQL | 1 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Mehr anzeigen |