Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrilhandschuhe, unsteril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17842858 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17842858 Mittel 1500 Stück
17862858 Extraklein 1500 Stück
17882848 Klein 1500 Stück
17832858 Groß 1500 Stück
17822858 Extragroß 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17842858 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. CLN92512MD
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht sterile Nitrilhandschuhe, die durch ihre beschleunigerfreie Zusammensetzung Komfort und Schutz bieten und so das Risiko von Allergien und Hautreizungen verringern, die mit beschleunigerhaltigen Chemikalien in anderen Nitrilhandschuhen einhergehen. Wirksamer Barriereschutz gegen Chemikalienspritzer, Mikroorganismen und Viren.
Die beschleunigerfreie Formulierung von PUREZERO™ Die Lösung sind unsterile Nitrilhandschuhe für Reinräume. Dadurch wird das Risiko von Allergien und Hautreizungen verringert, die bei anderen Nitrilhandschuhen durch Beschleunigerchemikalien auftreten können.
  • Farbe: blau
  • Angenehm zu tragen, sodass sich die Arbeiter auf ihre filigranen Aufgaben konzentrieren können, anstatt auf ihre Handschuhe.
  • Entwickelt, um Arbeiter durch wirksamen Barriereschutz vor Chemikalienspritzern, Mikroorganismen und Viren zu schützen.
  • Hergestellt und verpackt in unserem ISO 9001-Einrichtungen in hochmodernen Reinräumen und werden empfohlen für ISO Reinräume der Klasse 5 oder höher und der Reinraumklasse C/D.
  • Reinstaufbereitung (wiederholtes Waschen mit deionisiertem Wasser) zur Gewährleistung einer gleichbleibenden Kontrolle niedriger Partikelkonzentrationen.
  • Sie können sich auf gleichbleibende Qualität verlassen, dank der Analysezertifikate (CoA), die für jede Produktionscharge einfach online abrufbar sind.
  • Unsere Handschuhe sind gemäß den folgenden Normen als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III zertifiziert:
    • EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B Beständigkeit gegen chemische Permeation
    • EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
    • EN ISO 374-5:2016/ Schutz vor mikrobiellen Risiken
    • EN ISO 374-2:2019/ Durchdringungswiderstand
    • EN ISO 374-4:2019/ Beständigkeit gegen Abbau
    • EN ISO 21420:2020/ Allgemeine Anforderungen an Handschuhe
    Spezifikation
    Chlorinated Ja
    Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
    Accelerator Free Ja
    AQL 1
    Farbe Blau
    Einwegprodukt Einmalgebrauch
    Oberflächenbehandlung außen Glatt
    Finger Thickness (English) 0,004 in.
    Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
    Hand Beidseitig tragbar
    Latex Free Ja
    Material Nitril
    Palm Thickness (English) 0,003 in.
    Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
    Gepudert Puderfrei
    Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
    Größe Mittel
    Sterilität Nicht steril
    Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
    Dicke (metrisch) 0.07 mm