Beschreibung
- Niedrige Partikelanzahl und Endotoxinwerte durch wiederholtes Waschen mit deionisiertem Wasser und Chlorierung
- Nickelfrei
- Puderfrei
- Silikonfrei
- Latexfrei und phthalatfrei
- Hohe Reinheit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | GMP Gütegrad A/B/C/D |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Ja |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Ja |
| AQL | 1 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Mehr anzeigen |