Learn More
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame Real Time PCR Plates with Full Skirt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200112171 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
Anzahl Wells:
96
384
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 30280317
Marke: Labcon™ 39645200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labcon consumables for qPCR are optimized for use in thermo cycling processing that use fluorescent dye or DNA probes.
  • 96 or 384 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
  • Solid clear frame; White opaque wells
  • With reference grid
  • ATP, RNase/DNase, DNA and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp qPCR plate
Ausführung des Rahmens Full skirt
Material Polycarbonate
Volumen (metrisch) Well 0.1 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Yes
RNase-frei Yes
Wellfarbe White
Fit for Purpose PCR Ready