Beschreibung
- 96 or 384 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
- Solid clear frame; White opaque wells
- With reference grid
- ATP, RNase/DNase, DNA and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Format | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verpackung | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | qPCR plate |
| Ausführung des Rahmens | Full skirt |
| Mehr anzeigen |