Beschreibung
- Hergestellt aus einem starren Polycarbonatrahmen, der Reaktionsgefäße aus Polypropylen umschließt
- Erhältlich in Ausführungen, die für die meisten Radfahrer geeignet sind und bis -80 °C gefriergeeignet °sind.
- Wählen Sie zwischen einer Brunnenkapazität von 96 oder 384.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Format | SBS-Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | 10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Mit Rand |
| Mehr anzeigen |