Learn More
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips for 1.2 mL Sample Library Tubes
Complete your 1.2 mL sample library tubes with these cap strips.
Marke: Labcon™ 3914-845-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.17230kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek
Spezifikation
Streifen mit 12 Stück | |
80 Röhrchen/Packung | |
Steril | |
PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek |