Learn More
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips for 1.2 mL Sample Library Tubes
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Format:
Streifen mit 12 Stück
Streifen mit 8 Stück
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
125 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Format | Streifen mit 8 Stück |
| Menge | 125 Röhrchen/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek |