Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-Well Deepwell-Platten mit runden Wells und konischem Boden
Alle ansehen Labcon ProdukteBeschreibung
- Frei von ATP, RNase/DNase, Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Volumen (metrisch) Well | 1 ml |
| Wellform | Runder, konischer Boden (V-Well) |
| Wellformat | 96-Well |