Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marke: Labcon™ 3910-540-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in Gestellen mit 96 Plätzen oder wiederverschließbaren Beuteln
- Frei von ATP, RNase/DNase, Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
960/Packung | |
1,2 ml |
Durchsichtig | |
Einzelröhrchen, Gestell | |
960 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes > 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek; Format: Einzelröhrchen, Gestell; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 12 ml; Farbe: Durchsichtig; Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur