Learn More
Veolia Water Systems™ PURELAB R Aufbereitungssystem mit 15 l/h
Artikelnummer. 11954907
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
15 l/h
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate
11954907 15 l/h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954907 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. OR015BPM1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Veolia Water Systems™ PURELAB R 15 l/h Wasseraufbereitungssystem wird in zytologischen und histologischen Präparationen, in der Elektrochemie und Elektrophysiologie verwendet.
  • Für analytische Verfahren in den Bereichen Flame-AAS, HPLC, Immunzytochemie, Säugetier- und Bakterienzellkultur, Spektrophotometrie, Wasser
Spezifikation
Flussrate 15 l/h
Typ 15 l/h-Aufbereitungssystem