Description
CENPW Polyclonal specifically detects CENPW in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | CENPW |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 500 SE |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | cancer-up-regulated gene 2 protein, centromere protein W |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | CENPW antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CENPW. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CENPW. Amino Acid Squence: SQRKQIKRKAPRGFLK |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?