Learn More
Cadherin-11 Antibody (16A), FITC, R&D Systems™
Code produit 18444041 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444041 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444041 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP197676F
 Article restreint
Verfügbar ab: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cadherin-11 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-11 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cadherin-11
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone 16A
Conjugué FITC
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formule PBS
Alias de gène CAD11OSF-4, cadherin 11, type 2, OB-cadherin (osteoblast), cadherin-11, CDHOB, OB, OB-cadherin, Osteoblast cadherin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody is a mouse monoclonal IgG1 antibody obtained by fusion of SP2/0 Mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c Mouse immunized with affinity purified extracellular domain of Human cadherin-11-GST fusion protein.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1009
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.