Learn More
Uvex Pure White Coat suXXeed essentials for Women
Artikelnummer. 31759494 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31759494 XS 1 Stück
31759481 S 1 Stück
31759504 M 1 Stück
31759497 L 1 Stück
31759479 XL 1 Stück
31759480 2XL 1 Stück
31759490 3XL 1 Stück
31759510 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31759494 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 7069108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.71 CHF
    37.05 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.66 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
suXXeed essentials Mantel für Labor- und Arbeitskleidung.
Die suXXeed essentials Kollektion verbindet modernes Design mit Funktionalität und Komfort für die tägliche Arbeit. Wesentliche Merkmale der suXXeed-Philosophie sind ergonomische Designs, der hohe Ärmeleinsatz und der sportliche Sitzstand für maximale Bewegungsfreiheit und maximalen Komfort für den Träger. Hergestellt aus 65 % recyceltem Polyester und 35 % Baumwolle, ist dieser gemischte Stoff langlebig und eignet sich für industrielle Wascharbeiten. In Kombination mit ergonomischen Schnitten und vereinfachtem Design können Sie Ihren Mitarbeitern ein professionelles Erscheinungsbild schaffen.
  • Reverskragen Pressbrüstung mit Edelstahlknöpfen
  • Zwei seitliche Patch-Taschen
  • Patch-Brusttasche OEKO-TEX™ Standard 100-zertifiziert
  • Verfügbare Größen: S bis 4 XL
  • Sportliche Passform
  • Ergonomische Schnitte
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Komfort beim Träger
  • Anwendbar für Logistikpersonal, Dienstleister, Gebäudedienstleister, Laborbekleidung, Leasing, Industrieunternehmen und Einzelhandel
Pflegeanleitung:
  • 60 °C normaler Waschzyklus
  • Chlor- oder peroxidbasierte Bleichmittel sind erlaubt
  • Kann im Trockner getrocknet werden, bei niedriger Temperatur von 60 °C, sanfter Trocknungsprozess
  • Eisen mit einer maximalen Sohlentemperatur von 150 °C
  • Professionelle Reinigung mit Tetrachlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, Standardverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe XS
Geschlecht Damen
Material Polyester
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen 2
Produkttyp Allzweckmantel