Learn More
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinum-Cured Silicone Tubing
Artikelnummer. p-200102290
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
Packungsgröße:
5 Meter
Artikelnummer. 30241002
Marke: Watson-Marlow Tubing 913.AJ24.016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pumpsil is platinum-cured silicone tubing predominantly used for single-use biopharmaceutical applications, pH control and media feed in fermentation.
  • Developed for the biopharmaceutical industry, Pumpsil is exceptionally pure tubing offering an ultra-smooth bore which helps minimise protein binding and ensure high purity in the finished product.
  • Pumpsil is widely used for single-use biopharm applications, as well as pH control and media feed in fermentation, accurate metering, transfer and filtration. Absolute traceability with laser-etched part number, lot number and use-by-date. Fully documented biocompatibility and comprehensive validation pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.1 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,4 mm
Material Platinum-cured Silicone
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.0625 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20°C
Farbe Clear
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Very Flexible
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Produkttyp Tubing