Learn More
Bimsstein, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15641420
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
1332-09-8
C28H37FO7
509.626
MFCD00148147
CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
76973482
[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
1332-09-8
C28H37FO7
509.626
MFCD00148147
CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
76973482
[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
Granuliert
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bimsstein
Farbe Grau
Physikalische Form Granuliert
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten