Learn More
Munktell Filtrak™ Pulp Testing Blotter
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
170 x 170 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Basis Weight: 250 ±25g/m²
- Klemm Absorbency: 70 ±20mm
- Dimensional Change: <3%
- Water Uptake: 450 ±50g/m²
Spezifikation
Spezifikation
| Güte | Grade 1600 |
| Abmessungen (L x B) | 170 x 170 mm |