Learn More
ER alpha/NR3A1 Antibody (SPM567) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
ER alpha/NR3A1 Monoclonal antibody specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | ER alpha/NR3A1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SPM567 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gène | ER, ER alpha, Era, ER-alpha, ESRESRA, Estradiol receptor, estrogen receptor, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 3*4,56,7*/819-2 isoform, estrogen receptor alpha delta 4 +49 isoform, estrogen receptor alpha delta 4*5,6,7*/654 isoform, NR3A1DKFZp686N23123, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant human ER alpha/NR3A1 protein (aa2-185) (Uniprot: P03372) |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?