Learn More
Puerarin, 98%, Thermo Scientific™
90.65 CHF - 390.97 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 3681-99-0 |
|---|---|
| Summenformel | C21H20O9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.38 |
| MDL-Nummer | MFCD00063399 |
| InChI-Schlüssel | HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N |
| Synonym | 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone |
| PubChem CID | 53384442 |
| IUPAC-Name | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15427929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.03 |
1g |
101.02 CHF 90.65 CHF / 1 Gramm Sparen 10.37 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15437929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.06 |
5g |
226.35 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 28-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15447929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.09 |
10g |
390.97 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
Chemische Identifikatoren
| 3681-99-0 | |
| 416.38 | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 53384442 | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| C21H20O9 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
Spezifikation
| Puerarin | |
| C21H20O9 | |
| 64198 | |
| Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
| 416.38 | |
| 416.38 |
| 3681-99-0 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one | |
| 53384442 | |
| 98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : UO5216000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures