Learn More
Ansell™ Polyurethan-Handschuhe der Serie PU900 für mittlere Beanspruchung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Description
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Handschuhe mit mittlerer Schnittfestigkeit
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Fusselfreie Handschuhe
- Guter Komfort und Fingerfertigkeit
Anwendungen:
- Montage von Haushaltsgeräten
- Kunststoffspritzen und -formen
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Luft- und Raumfahrt
- Ausbauarbeiten
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
| Beschreibung | Gauge: 13 |
| Farbe | Weiß, Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Beschichtete Handfläche |
| Material | Polyurethan |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 10 |
| Modell | Bauweise: Gestrickt |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidungsmaterial | Spandex Dyneema™ |
| Show More |