Learn More
Honeywell Safety Products™ PU First Graue Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Grauer, nicht flockender Strickhandschuh aus Polyamid, der für Präzisionsarbeiten geeignet ist.
- Geeignet für den Umgang mit feinen Produkten oder schmutzigen Objekten in trockenen, leicht fettigen oder schmutzigen Umgebungen.
- Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
- Silikonfrei und für Lackierumgebungen geeignet.
- Die graue Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen bietet einen guten Halt.
- Das eng gestrickte Material bietet Komfort, Halt, Fingerfertigkeit, Tastgefühl und verhindert das Eindringen von Schmutz.
- Der belüftete Rücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität.
- Elastisch am Handgelenk
- Durch die graue Farbe ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich und bietet so eine längere Lebensdauer.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Geringe Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/06/0281, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/06/0281 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche, Fingerspitzen |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Beschreibung | Messgerät 15 |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Mehr anzeigen |