Learn More
PTPN13/PTPL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
237.00 CHF - 551.00 CHF
Spezifikation
Antigen PTPN13/PTPL1
Verdünnung Western Blot 1:2000 - 1:6000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18693032
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94207-0.02ml
0.02 mL
237.00 CHF
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18623352
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94207-0.1ml
0.1 mL
551.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PTPN13/PTPL1 Polyclonal antibody specifically detects PTPN13/PTPL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
PTPN13/PTPL1
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Protein Phosphatase
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5783
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:2000 - 1:6000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
hPTPE1, PNP1, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 (APO-1/CD95 (Fas)-associatedphosphatase), protein-tyrosine phosphatase 1, Fas-associated, PTP1EDKFZp686J1497, PTP-BASEC 3.1.3.48, PTP-E1, PTPL1nonreceptor type 13, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 13
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-500 of human PTPN13 (NP_542416.1). QDENYFKDILSDNSGREDSENTFSPYQFKTSGPEKKPIPGIDVLSKKKIWASSMDLLCTADRDFSSGETATYRRCHPEAVTVRTSTTPRKKEARYSDGSIALDIFGPQKMDPIYHTRELPTSSAISSALDRIRERQKKLQVLREAMNVEEPVRRYKTYHGDVFSTSSESPSIISSESDFRQVRRSEASKRFESSSGLPGVDETLSQGQSQRPSRQYETPFEGNLINQEIMLKRQEEELMQLQAKMALRQSR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.