Learn More
Sino Biological™ PTPMT1 rekombinantes, humanes Protein, N-His-Tag
Exprimiert aus der DNA-Sequenz, die humanes PTPMT1-Isoform1 (Lys28-Thr201) kodiert, fusioniert mit Polyhistidin-Tag am N-Terminus.
Marke:  Sino Biological™ 12902H07E5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236085
  • 141.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: PBS, 10 % Glycerin, 1mM DTT, pH 7.4.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
21.7 kd
5 μ g
Volle Länge, rekombinant
PTPMT1
His-Tag
Weitere Proteine
Analyse der Proteinstuktur und Verwendung als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
114971
≥90 % von SDS-PAGE
Human
Protein Tyrosin Phosphatase, mitochondrial 1
PTPMT1 rekombinantes humanes Protein