missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPIP51 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 20641-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840215

  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

RMDN3 is a protein coding gene involved in cellular calcium homeostasis regulation. May participate in differentiation and apoptosis of keratinocytes. Overexpression induces apoptosis.
Spezifikation

Spezifikation

PTPIP51
Polyclonal
Unconjugated
RMDN3
FAM82A2, FAM82C, hRMD 3, Protein FAM82A2, Protein FAM82C, PTPIP51, RMD 3, RMD3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55177
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96TC7
RMDN3
PTPIP51 Fusion Protein Ag14708
150 μL
Primary
Human
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote