Learn More
PTPIP51 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | PTPIP51 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850215
|
Proteintech
20641-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840215
|
Proteintech
20641-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
RMDN3 is a protein coding gene involved in cellular calcium homeostasis regulation. May participate in differentiation and apoptosis of keratinocytes. Overexpression induces apoptosis.Spezifikation
PTPIP51 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96TC7 | |
55177 | |
PTPIP51 Fusion Protein Ag14708 | |
Primary | |
-20°C | |
RMDN3 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM82A2, FAM82C, hRMD 3, Protein FAM82A2, Protein FAM82C, PTPIP51, RMD 3, RMD3 | |
RMDN3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |