Learn More
PTP-Satz (enthält je eines der folgenden Elemente: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC), VHG™
Artikelnummer. 30002977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
/Set
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002977 /Set 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002977 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVPTPSET1
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Set (enthält jeweils eines der folgenden Elemente: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material VHG-VPTPMO-25G
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile VHG-VPTPMO-25G
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Menge /Set