Learn More
PTP-Probe für die Partikelzählungsanalyse (rückführbar auf NIST SRM 2806a), VHG™
Artikelnummer. 30003075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003075 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003075 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVPTPPC2806A100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Probe für die Partikelzählungsanalyse (rückführbar auf NIST SRM 2806a)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Particle Count Analysis
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Particle Count Analysis
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
IUPAC-Name Partikelzählungsanalyse
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Menge 100 mL