Learn More
PTP-Probe für die Elementaranalyse von Schmieröl, VHG™
Artikelnummer. 17941596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941596 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941596 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPTPLUBEMO25
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Probe für die Elementaranalyse von Schmieröl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7782-50-5, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0
Verfahren XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Lubricating Oil
Menge 25 mL