Learn More
PTMS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PTMS
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12106-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12106-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product No. 12106-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human PTMS. The MW of this protein is 12 kDa, and this antibody specifically recognizes the 12 kDa protein.
PTMS may mediate immune function by blocking the effect of prothymosin alpha which confers resistance to certain opportunistic infections.
Spezifikation
Spezifikation
PTMS
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P20962
5763
PTMS Fusion Protein Ag2751
Primary
-20°C
PTMS
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ParaT, parathymosin, PTMS
PTMS
IgG
Antigen Affinity Chromatography