Learn More
Invitrogen™ PTK2 (FAK) Recombinant Human Protein
PTK2 (FAK) is a cytoplasmic protein tyrosine kinase.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_722560 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 146.7kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12664770
|
Invitrogen™
PR7495A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10128962
|
Invitrogen™
PV4085 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PTK2 (FAK) is found concentrated in the focal adhesions that form between cells growing in the presence of extracellular matrix constituents.
Spezifikation
NP_722560 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
FAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
146.7kDa | |
RUO - research use only | |
PTK2 (FAK), FADK, FAK1 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |