Learn More
Bohlender™ PTFE-weiße Filtermembran
Marke: Bohlender™ N1690-64
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Weiß | |
PTFE | |
1.74 mm2 | |
–200 bis 250 °C | |
Filtermembran |
Filtermembran | |
5μ m | |
10/Packung | |
0.2 mm | |
47 mm |