Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ PTFE-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
19.00 CHF - 73.75 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10224141
|
Kartell™
0064700 |
153 mm |
73.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10214141
|
Kartell™
0064600 |
126.36 mm |
57.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10707721
|
Kartell™
0064300 |
52.76 mm |
19.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10293991
|
Kartell™
0064400 |
76.32 mm |
29.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10254041
|
Kartell™
0064500 |
99.39 mm |
43.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
- Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
PTFE |