Learn More
KNF™ Neuberger PTFE-Vakuumpumpe
Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Vakuumpumpen aus PTFE eignen sich für die Destillation, Filtration und Vorbereitung von Analysen, Sublimation, Extraktion sowie Verdampfung oder Trocknung.
Marke:  KNF™ Neuberger 057634/042382
Additional Details : Gewicht : 14.74000kg
Artikelnummer. 10736681
  • 3245.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosions- und lösungsmittelbeständig
  • Ideal für den Ersatz von Wasserstrahlpumpen
  • Wartungsfrei
  • Lange Haltbarkeit durch eine strukturierte Membran
  • Kompakt und tragbar
  • Durchflussrate von 10 bis 60 l/min.
  • Vakuum bis zu 2 mbar abs.
Spezifikation
Spezifikation
230 V 50 Hz 245 w
PTFE
13.4 kg
50 Hz
341 mm
1 bar
167 mm
245 w
34 l/min
228 mm
Vakuumpumpe
230 V