Learn More
Bohlender™ PTFE-Vakuumadapter mit Schliffmanschette
Für die Vakuumfiltration im Labor.
Marke: Bohlender™ N1655-04
Additional Details : Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −15 °C bis +200 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Vakuum-geeignet
- Pass-Through mit O-Ring aus FKM zur sicheren Montage von Standard-Filtertrichtern aus Glas oder Kunststoff auf Gefäßen oder Rundkolben mit geschliffenem Gelenk
- Seitlicher2 Schlauchverbinder aus PTFE zum Anschluss an eine Vakuumpumpe mittels geeigneter Schläuche
- Konusgröße NS 29/32, für Trichterauslass max. Durchmesser 22 mm
- Außendurchmesser der Schlauchanschlüsse 1 9 mm, Außendurchmesser 2 12 mm
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Weiß | |
Max. Trichterauslass-Durchm. 22 mm | |
Vakuumfiltration | |
Vakuumadapter mit Schliff |
FDA-Konformität | |
Konusgröße NS 29/32 | |
PTFE | |
200 °C |