Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein quadratisch
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein quadratisch |
| Menge | Je 1 |