Learn More
Cytiva PTFE-Schlauch-Kit
Enthält Schläuche, Montage mit Ferrule und Mutter
Marke: Cytiva 28-9809-87
Additional Details : Gewicht : 0.34200kg
Beschreibung
Einlassschläuche für das ÅKTA Avant 150 System.Spezifikation
Schlauchkit | |
2.9 mm | |
10 x Schläuche, montiert mit einer Ferrule und Mutter | |
1500 mm |
4.6 mm | |
Je 1 | |
ÄKTA Avant 150 | |
PTFE |