Learn More
Bohlender™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 10106030
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
Dicke (metrisch):
1.0 mm
2.0 mm
Packungsgröße:
1 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10106030 8.0 mm 2.0 mm 1 Meter
10495441 10.0 mm 1.0 mm 1 Meter
10567122 12.0 mm 1.0 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10106030 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S181062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.65 CHF
    65.91 CHF / 1 Meter
    Sparen 31.74 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Konformität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8.0 mm
Material PTFE
Dicke (metrisch) 2.0 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend bis milchiges Weiß
Flexibilität 72 mm Biegeradius
Maximaler Druck Berstdruck 70 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche