Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen. Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
Marke: Masterflex™ MFLX06605-44
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Durchscheinend
- Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C)
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
PTFE-Schläuche | |
1/2 Zoll | |
PTFE | |
14.3 mm | |
7.6 m | |
0.8 mm | |
-240 °C | |
Durchscheinend | |
500 °F |
Ja | |
12.8 mm | |
9/16 Zoll | |
25 ft. | |
1/32 Zoll | |
-400 °F | |
EtO, Autoklav | |
73 psi | |
260 °C |