Learn More
JULABO™ PTFE Tubing
PTFE tubing is available in a variety of sizes.
96.25 CHF - 124.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | -60°bis +180 °C |
---|---|
Material | PTFE |
Länge (metrisch) | 1 m |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17178508
|
JULABO™
8930140 |
8 mm ID, 10 mm AD |
96.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188508
|
JULABO™
8930142 |
12 mm ID, 14 mm AD |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- -60°C to 180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 10 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Spezifikation
-60°bis +180 °C | |
PTFE | |
1 m |