Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Artikelnummer. p-8004654
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
12 Stück
25 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 15163206
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07053509ND
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus PTFE eignen sich für extreme Temperaturen und sind ideal für hochreine Arbeiten.
  • Chemisch inerter, lichtdurchlässiger, weißer Schlauch
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Löst sich nicht in oder absorbiert nicht aus Flüssigkeiten, die gepumpt werden
  • Äußert geringe Gasdurchlässigkeit
  • Nicht toxisch
  • Praktisch nicht porös
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Mit EtO oder Autoklav sterilisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.04 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge Je 1
Flexibility Halbstarr
Maximaler Druck 9 bar bei 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche