Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 11870782
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
12 Stück
25 Meter
50 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11870782 2 mm 4 mm 25 Meter
15163206 10 mm 12 mm 12 Stück
11733169 1.6 mm 3.2 mm 10 Meter
11802801 5 mm 7 mm 50 Meter
11929974 16 mm 19,6 mm 1 Meter
11989964 0,19 mm 13 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11870782 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. TFEAUC4025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. PTFE-Schläuche sind extrem temperaturbeständig und daher ideal für Arbeiten mit hohen Reinheitsanforderungen.
  • Chemisch inerter, lichtdurchlässiger, weißer Schlauch
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Löst sich nicht in oder absorbiert nicht aus Flüssigkeiten, die gepumpt werden
  • Äußert geringe Gasdurchlässigkeit
  • Nicht toxisch
  • Praktisch nicht porös
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Mit EtO oder Autoklav sterilisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 82 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Halbstarr
Maximaler Druck 12 bar
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche