Learn More
Fisherbrand™ Vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler
Artikelnummer. 16216071 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 5 mm
Länge (metrisch):
2 m (Kabel)
4 m (Kabel)
5 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16216071
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ vollständig eintauchbare PTFE-Temperaturfühler eignen sich für Autoklaven und die meisten korrosiven Flüssigkeiten.
  • Sensor - PRT100 Klasse A
  • Kabel - 4-adriges PFA, mit weißer PFA-Ummantelung isoliert
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler
Material PTFE
Menge 1
Arten von Sensoren Klasse A, PRT 100
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Abmessungen (L x B) 50 x 5 mm
Länge (metrisch) 4 m (Kabel)
Breite (metrisch) 5 mm