Learn More
Wheaton™ Stößel mit Spitze aus PTFE/Schaft aus Edelstahl
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2mL
Gehäuse 5mL
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,35mm |
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 5mL |
| Material | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
| Produkttyp | Stößel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Herstellung von Gewebehomogenaten und anderen ähnlichen Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit der Potter-Elvehjem 5 ml-Gewebemühle |
| Stößelmaterial | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |